Kluczowe dokumenty
252522
Crotononitrile, mixture of cis and trans
99%
Synonim(y):
2-Butenenitrile, mixture of cis and trans
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.419 (lit.)
bp
120-121 °C (lit.)
gęstość
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
C\C=C\C#N
InChI
1S/C4H5N/c1-2-3-4-5/h2-3H,1H3/b3-2+
Klucz InChI
NKKMVIVFRUYPLQ-NSCUHMNNSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
60.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
16 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?