Key Documents
A10000
Acetone cyanohydrin
99%
Synonim(y):
α-Hydroxyisobutyronitrile, 2-Hydroxyisobutyronitrile
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
0.3 psi ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
liquid
zawiera
H3PO4 as stabilizer (Europe)
sulfuric acid as stabilizer (US)
granice wybuchowości
11 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.399 (lit.)
tw
82 °C/23 mmHg (lit.)
mp
−19 °C (lit.)
gęstość
0.932 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(O)C#N
InChI
1S/C4H7NO/c1-4(2,6)3-5/h6H,1-2H3
Klucz InChI
MWFMGBPGAXYFAR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Cyanation reactions of aryl halides, aldehydes and alcohols.
- Stereospecific epoxide ring opening.
- Strecker reaction of α-amido sulfones to synthesize α-amino nitriles.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
167.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
75 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?