Key Documents
131016
Fumaronitrile
98%
Synonim(y):
trans-1,2-Dicyanoethylene
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
solid
tw
186 °C (lit.)
mp
93-95 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: 50 (mg/mL; colorless to yellow)
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
N#C\C=C\C#N
InChI
1S/C4H2N2/c5-3-1-2-4-6/h1-2H/b2-1+
Klucz InChI
KYPOHTVBFVELTG-OWOJBTEDSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?