Merck
B78106
Sigma-Aldrich
1-Bromopropane
99%
Synonim(y):
Propyl bromide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.99
Beilstein:
505936
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
4.3 (vs air)
ciśnienie pary
146 mmHg ( 20 °C)
Próba
99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
914 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.434 (lit.)
bp
71 °C (lit.)
mp
−110 °C (lit.)
gęstość
1.354 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCBr
InChI
1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3
Klucz InChI
CYNYIHKIEHGYOZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1-Bromopropane is used as a component of various models of binary mixtures, prepared to study their properties such as viscosity and refractive index.
It can be used as an alkylating reagent:
  • For the functionalization of seleno-substituted imidazo[1,2-α]pyridine derivatives.
  • For the synthesis of 1,4-dihydroxy-2-propoxy anthraquinone derivatives.
It can also be used as a reactant:
  • For the synthesis of Berberine-benzimidazole derivatives.
  • For the synthesis of alkyl aryl ketones via carbonylative Barbier-Negishi coupling with aryl iodides.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
76.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
24.5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Palladium-Catalyzed Carbonylative Coupling of Aryl Iodides with Alkyl Bromides: Efficient Synthesis of Alkyl Aryl Ketones.
Peng JB, et al.
advanced synthesis and catalysis, 360(21), 4153-4160 (2018)
Rodney T Chen et al.
The journal of physical chemistry. B, 115(20), 6495-6502 (2011-05-06)
We describe a new method to characterize the underside (substrate interface) of plasma polymer (PP) thin films via their simple delamination from a sodium chloride single crystal substrate. By depositing the PP film onto an ionic bonded surface such as
Refractive index of binary liquid mixture of 1-bromopropane and 1,3, 5-trimethylbenzene.
Optical constant, 680-680 (2017)
Weihua Li et al.
Journal of occupational and environmental medicine, 52(8), 769-777 (2010-07-27)
To investigate the health effects of 1-bromopropane (1-BP) and its dose-dependency in 1-BP production factories in China. Data of 60 female and 26 male workers in three 1-BP factories and the same number of age-, sex-, and region-matched controls were
Sahabudeen Sheik Mohideen et al.
Toxicology, 285(1-2), 67-71 (2011-04-30)
1-Bromopropane (1-BP) has been used as an alternative to ozone-depleting solvents. Previous studies showed that 1-BP is neurotoxic in animals and humans. In humans, exposure to 1-BP caused various neurological and neurobehavioral symptoms or signs including depressive or irritated mood.