Merck
B78114
Sigma-Aldrich
2-Bromopropane
99%
Synonim(y):
Isopropyl bromide
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.99
Beilstein:
741852
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.425 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp
−89 °C (lit.)
gęstość
1.31 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)Br
InChI
1S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
Klucz InChI
NAMYKGVDVNBCFQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Bromopropane is a general reagent used to introduce isopropyl group as in the case of the synthesis of various Buchwald ligands. It can also be used as a starting material in the total synthesis of lamellarin D, lamellarin H, ningalin B and (±)-dichroanal.
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
66.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
19 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Total synthesis of lamellarins D, H, and R and ningalin B.
Li Q, et al.
Organic Letters, 13(2), 312-315 (2010)
Efficient route to 4a-methyltetrahydrofluorenes: a total synthesis of (?)-dichroanal B via intramolecular Heck reaction.
Planas L, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 71(7), 2896-2898 (2006)
An extremely active catalyst for the Negishi cross-coupling reaction.
Milne J E and Buchwald S L
Journal of the American Chemical Society, 126(40), 13028-13032 (2004)
The selective reaction of aryl halides with KOH: synthesis of phenols, aromatic ethers, and benzofurans.
Anderson K W, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(33), 10694-10695 (2006)
C B'Hymer et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 814(1), 185-189 (2004-12-21)
A test procedure was developed for the detection and quantification of 1- and 2-bromopropane in human urine. 1-Bromopropane (1-BP) is a commonly used industrial solvent, and 2-bromopropane (2-BP) is often found as an impurity component in industrial grade 1-BP. Both
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B78114-500G4061833442159
B78114-100G4061833442142
B78114-1L
B78114-250ML