Merck
135615
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2-methylpropane
98%
Synonim(y):
2-methyl-2-bromopropane, tert-Butyl bromide
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.02
Beilstein:
1730892
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
liquid
zawiera
0.5% potassium carbonate as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4279 (lit.)
tw
71-73 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: insoluble
organic solvents: miscible
gęstość
1.22 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)Br
InChI
1S/C4H9Br/c1-4(2,3)5/h1-3H3
Klucz InChI
RKSOPLXZQNSWAS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Bromo-2-methylpropane (tert-Butyl bromide) is a versatile reactant in organic synthesis, facilitating the introduction of the tert-butyl group. It causes the massive deguanylation of guanine based-nucleosides and massive deadenylation of adenine based-nucleosides.
Zastosowanie
2-Bromo-2-methylpropane was used to study the massive deadenylation of adenine based-nucleosides induced by halogenated alkanes under physiological conditions.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
60.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
16 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Deadenylation of Adenine Based-Nucleosides and Calf thymus DNA Induced by Halogenated Alkanes at the Physiological Condition.
Sherchan J, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 30(10), 2318-2328 (2009)
Deguanylation of guanine based-nucleosides and calf thymus DNA induced by halogenated alkanes at the physiological condition.
Sherchan J and Lee E-S.
Bull. Korean Chem. Soc., 30(12), 2318-2328 (2009)