Merck
614556
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2-methylpropane-d9
98 atom % D
Synonim(y):
tert-Butyl bromide-d9
About This Item
Wzór liniowy:
(CD3)3CBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
bp
72-74 °C (lit.)
mp
-20 °C (lit.)
gęstość
1.295 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+9
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(Br)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H9Br/c1-4(2,3)5/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3
Klucz InChI
RKSOPLXZQNSWAS-GQALSZNTSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
60.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
16 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
614556-5G4061832505367