Kluczowe dokumenty
176036
Iodomethane-d3
≥99.5 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Synonim(y):
Deuterated iodomethane, Methyl-d3 Iodide
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
4.89 (vs air)
Poziom jakości
100
200
ciśnienie pary
22.76 psi ( 55 °C)
6.61 psi ( 20 °C)
czystość izotopowa
≥99.5 atom % D
Próba
≥99% (CP)
Formularz
liquid
zawiera
copper as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5262 (lit.)
bp
42 °C (lit.)
mp
−66.5 °C (lit.)
gęstość
2.329 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
environmental
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1D3
Klucz InChI
INQOMBQAUSQDDS-FIBGUPNXSA-N
Opis ogólny
Opakowanie
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)