Kluczowe dokumenty
488550
Chloromethane-d3
99.5 atom % D
Synonim(y):
Methyl-d3 chloride
About This Item
Wzór liniowy:
CD3Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
53.51
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
Polecane produkty
gęstość pary
1.74 (vs air)
ciśnienie pary
3796 mmHg ( 20 °C)
czystość izotopowa
99.5 atom % D
Próba
99% (CP)
Formularz
gas
temp. samozapłonu
1169 °F
bp
−24.2 °C (lit.)
mp
−97 °C (lit.)
gęstość
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3/i1D3
Klucz InChI
NEHMKBQYUWJMIP-FIBGUPNXSA-N
Opakowanie
Wszystkie objętości gazu są podawane w standardowej temperaturze i ciśnieniu (STP), a nie w normalnej temperaturze i ciśnieniu (NTP). Jeden litr STP to o 7,7% więcej gazu niż jeden litr NTP.
1 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 19 psig for 1 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Inne uwagi
Jesteśmy w trakcie wycofywania zaworów CGA 110/170 na rzecz zaworów CGA 110/180. Pewne zapasy cylindrów z zaworami CGA 110/170 mogą nadal istnieć. Należy użyć adapterów Z147095-1EA (mosiądz) lub Z147125-1EA (stal nierdzewna), aby użyć regulatora CGA 180.
Polecane produkty
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Flam. Gas 1 - Ozone 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT RE 2 Inhalation
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?