Merck
488542
Sigma-Aldrich
Chloromethane-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
Methyl-13C chloride
About This Item
Wzór liniowy:
13CH3Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
51.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352119
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
gęstość pary
1.74 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
3796 mmHg ( 20 °C)
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
tw
−24.2 °C (lit.)
mp
−97 °C (lit.)
gęstość
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[13CH3]Cl
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3/i1+1
Klucz InChI
NEHMKBQYUWJMIP-OUBTZVSYSA-N
Opakowanie
1 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 19 psig for 1 L . This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Polecane produkty
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT RE 2 Inhalation
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)