Merck
486892
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-amine
99 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
CD3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
34.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
gęstość pary
1.08 (20 °C, vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
27 psi ( 20 °C)
czystość izotopowa
99 atom % D
temp. samozapłonu
806 °F
bp
−6.3 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])N
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3/i1D3
Klucz InChI
BAVYZALUXZFZLV-FIBGUPNXSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Wszystkie objętości gazu są podawane w standardowej temperaturze i ciśnieniu (STP), a nie w normalnej temperaturze i ciśnieniu (NTP). Jeden litr STP to o 7,7% więcej gazu niż jeden litr NTP.
10 g quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with stainless steel CGA 110/180 valve. Nominal gas pressures at 21ºC is 29 psig for 10 g. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Polecane produkty
Stainless steel control valves Z146951, Z187224 or either of stainless steel regulators Z148504 and Z148512 and a "T"-purge valve Z151661 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
<-22.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
< -30.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2