Merck
Z148504
Sigma-Aldrich
Aldrich® corrosive lecture-bottle gas regulator
delivery pressure 1-15 psig, CGA Inlet size 180
Synonim(y):
Regulator gazów korozyjnych, Wykład - Regulator butelki
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
delivery pressure measuring range
1-15 psig
rozmiar wlotu kwasu chlorogenowego
180
Opis ogólny
  • Jednostopniowy
  • Złącze wlotowe CGA, zawór iglicowy wylotowy z ¼ in. Przyłącze NPTM
  • Maks. ciśnienie wlotowe: 0-4000 psig
  • Zakres temperatur: -40 do 140°F
  • Korpus ze stali nierdzewnej 316, powierzchnia pomiarowa 1 ½ cala, uszczelki PTFE i wewnętrzne tuleje cierne
  • Złącze NPTF maska-odpowietrznik(1/8 cala) do podłączenia regulatora do wyciągu w przypadku awarii membrany; złącza rurowe maska-odpowietrznik należy zamawiać osobno.
  • Używaj z zaworami "T" (wymienionymi osobno) podczas regulacji gazów korozyjnych, aby zminimalizować hydrolizę gazu i korozję sprzętu.
  • Do zastosowań wymagających wysokiej czystości
Butlowe reduktory gazu zawierają podkładkę uszczelniającą z PTFE. Zapasowe podkładki uszczelniające PTFE należy zamawiać osobno.
Inne uwagi
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)