Merck
Z146706
Sigma-Aldrich
Aldrich® non-corrosive lecture-bottle gas regulator
size, CGA Inlet size 180
Synonim(y):
Gas control valve
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
zakres pomiaru
0-90 psig
rozmiar wlotu kwasu chlorogenowego
180
rozmiar
Opis ogólny
  • Single-stage
  • Inlet: CGA 180
  • Outlet: 1/4" male NPTF
  • Max. inlet pressure: 3,000 psig
  • Temp. range: -40 to 140°F
  • Compact chrome-plated brass body
  • Lecture-bottle gas regulators include a PTFE sealing washer
  • Order spare PTFE sealing washers separately
Inne uwagi
product is not intended for medical use
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)