Merck
Z513539
Sigma-Aldrich
Aldrich® mini gas regulator
brass body
Synonim(y):
Mały regulator gazu
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Materiały
brass body
Opis ogólny
These high-purity, single-stage, single-gauge regulators have a 316 SS diaphragm for accurate, stable pressure control of Aldrich liquefied gases. Delivery pressure: 1-50 psi, 1/4 in. NPTF inlet, hose barb outlet.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z513539-1EA4061837626272