Merck
Z146714
Sigma-Aldrich
Aldrich® non-corrosive lecture-bottle gas regulator
delivery pressure 0-22 psig, CGA Inlet size 170
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Materiały
stainless steel diaphragm
delivery pressure measuring range
0-22 psig
rozmiar wlotu kwasu chlorogenowego
170
Opis ogólny
  • Jednostopniowy
  • Wlot: CGA 170
  • Wylot: męski 1/4 NPTF
  • Maks. ciśnienie wlotowe: 3000 psig
  • Zakres temperatur: od -40 do 140°F
  • Kompaktowy korpus z chromowanego mosiądzu
  • Butlowe reduktory gazu zawierają podkładkę uszczelniającą z PTFE
  • Zapasowe podkładki uszczelniające PTFE należy zamawiać osobno
Inne uwagi
product is not intended for medical use
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z146714-1EA4061826667378