Kluczowe dokumenty
Z742161
Sigma-Aldrich
Aldrich® Non-Corrosive Lecture-Bottle Gas Regulator
DIN 1 connection
Synonim(y):
Aldrich® non-corrosive lecture-bottle gas regulator
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
opis
for sale in EU only
Opis ogólny
  • Jednostopniowy
  • Maks. ciśnienie wlotowe: 300 bar
  • Korpus z niklowanego mosiądzu; membrana ze stali nierdzewnej 316L
  • Zamknięte gniazdo z 10-mikronowym filtrem spiekanym SS
  • Gniazdo zaworu: Nylon
  • Wlot: DIN 1
  • Wylot: zawór iglicowy 1/4 NPT M
  • Możliwość montażu na panelu tylnym
  • Zakres temperatur: -20C do +60C
  • Cv=0,094
  • Waga: 1,3 kg
Zaprojektowany do pierwotnej regulacji wysokiego lub niskiego ciśnienia w butli, gazów o wysokiej czystości (do klasy 5.0) do stabilnego ciśnienia wylotowego. Obejmuje szereg zastosowań, w tym chromatografię gazową i cieczową, gazy nośne o wysokiej czystości, gazy kalibracyjne, ciśnienie w komorach o wysokiej czystości i wiele innych.
Inne uwagi
product is not intended for medical use
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z742161-1EA4061833641927