SYNM211042
Synthware™ nitrogen/argon line manifold with PTFE stopcocks
port size 4, Hose Connections: left-right, stopcock size 2 mm
Synonim(y):
Synthware M211042, kolektor próżniowy, jednostka próżniowa
About This Item
Kod UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware M211042
rozmiar otworu
4
rozmiar kurka
2 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Z zewnętrznym złączem 14/20 na środku, aby dopasować gumową przegrodę do utrzymywania strzykawek w obojętnym środowisku, zmniejszając liczbę używanych strzykawek. Główny przewód ma średnicę zewnętrzną 22 mm z przyłączami na obu końcach (10 mm). Porty dostarczania mają złącza węża 8 mm.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)