Key Documents
SYNM531042
Synthware nitrogen/argon line manifold with PTFE stopcocks
stopcock bore 2 mm, Ports: 4, Hose Connections: left
Synonim(y):
Synthware M531042, vacuum manifold, gas manifold
About This Item
Kod UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
producent / nazwa handlowa
M531042
otwór kurka
2 mm
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)