Kluczowe dokumenty
SYNM541044
8629 rozdzielacz linii azotu/argonu z zaworami odcinającymi PTFE
stopcock bore 4 mm, Ports: 4, Hose Connections: right
Synonim(y):
Synthware M541044, kolektor próżniowy, kolektor gazowy
About This Item
Kod UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
producent / nazwa handlowa
M541044
otwór kurka
4 mm
Opis ogólny
Rozdzielacz szklany 8629 posiada zewnętrzne złącze 14/20 na środku, aby pomieścić gumową przegrodę do utrzymywania strzykawek w środowisku obojętnym, zmniejszając liczbę używanych strzykawek. Główny przewód ma średnicę zewnętrzną 22 mm z prawymi złączami węża (10 mm). Porty podawania mają złącza węża 8 mm.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)