SYNM190044
Synthware™ vacuum manifold with PTFE stopcocks
number of ports, 4, Hose Connection: right, stopcock size 4 mm
Synonim(y):
Synthware M190044, kolektor próżniowy, jednostka próżniowa
About This Item
Kod UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Właściwości
number of ports 4
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware M190044
rozmiar kurka
4 mm
Opis ogólny
Rozdzielacz ogólnego przeznaczenia z zaworami odcinającymi PTFE 2 mm lub 4 mm. Główna rura ma średnicę zewnętrzną 22 mm z ząbkowanym przyłączem węża (średnica zewnętrzna 10 mm) po prawej stronie. Porty tłoczne mają ząbkowane przyłącza węży 10 mm. Odległość między zaworami odcinającymi wynosi 75 mm.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)