SYNM490064
Synthware™ vacuum manifold with PTFE stopcocks
number of ports, 6, Hose Connection: left-right, stopcock size 4 mm
Synonim(y):
Synthware M490064, vaccum unit
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
number of ports 6
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware M490064
rozmiar kurka
4 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
General purpose manifold with 2 mm or 4 mm PTFE stopcocks. Main tube is 22 mm O.D. with serrated hose connection(10 mm O.D.) at both ends. Delivery ports have 10 mm serrated hose connections. Distance between stopcocks is75 mm.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)