22971
Six Port Mini-Vap Evaporator/Concentrator
Mini-Vap L × W 7 1/2 in. (19 cm) × 1 1/2 in. (4 cm), for use with 1-250mL containers, pkg of 1 ea
Synonim(y):
Mini Vap 6mv ea
About This Item
Polecane produkty
agency
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
zgodność regionalna
suitable for FDA C-010.02
opakowanie
pkg of 1 ea
Mini-Vap dł. × szer.
7 1/2 in. (19 cm) × 1 1/2 in. (4 cm)
wys. podstawy
3/4 in. (2 cm)
kompatybilność
for use with 1-250mL containers
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The 6-Port Mini-Vap (22971) concentrator/evaporator processes six miniature vials or containers at one time. Comes with six stainless steel needles, fine control needle valve, and three feet (0.9m) of plastic tubing.
The 6-Port Mini-Vap (22971) concentrator/evaporator processes six miniature vials or containers at one time. Comes with six stainless steel needles, fine control needle valve, and three feet (0.9m) of plastic tubing.
The adjustable Mini-Vap (22970) is a versatile concentrator/evaporator that can be used with a single container. The unique design allows for any size container, from the smallest vial to a 250 mL beaker.
Zastosowanie
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.