Kluczowe dokumenty
57250-U
Visiprep™ SPE Vacuum Manifold, PTFE Free
standard, 24-port model
Synonim(y):
24-portowy kolektor próżniowy SPE do kartridży
About This Item
Polecane produkty
Materiały
UHMW PE frit
polypropylene tube
Poziom jakości
agency
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
zgodność regionalna
suitable for FDA C-010.02
linia produktu
Visiprep™
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
przydatność
suitable for (for PFAS Testing)
Zastosowanie
PFAS testing
environmental
food and beverages
Opis ogólny
Zastosowanie
- Wrażliwe na pH nanocząsteczki pullulanu-doksorubicyny z dodatkiem 1,1,2-trichlorotrifluoroetanu jako nowy synergetyk do zogniskowanej ablacji guza za pomocą ultradźwięków o wysokiej intensywności: To innowacyjne podejście wykorzystuje 1,1,2-trichlorotrifluoroetan w formulacjach nanocząstek w celu zwiększenia skuteczności leczenia nowotworów za pomocą zogniskowanych ultradźwięków o wysokiej intensywności, pokazując jego potencjał w zastosowaniach farmaceutycznych (Li et al., 2019).
- Analiza chemiczna i ocena ryzyka ftalanu dietylu w napojach alkoholowych ze szczególnym uwzględnieniem niezarejestrowanego alkoholu: Chociaż badanie to koncentruje się głównie na ftalanie dietylu, podkreśla ono szerszy zakres bezpieczeństwa rozpuszczalników w farmaceutykach, sugerując pośrednie implikacje dla obchodzenia się i oceny bezpieczeństwa rozpuszczalników, takich jak 1,1,2-trichlorotrifluoroetan (Leitz et al., 2009).
- Ilościowe oznaczanie n-propan, izo-butanu i n-butanu metodą headspace GC-MS w zatruciach spowodowanych wdychaniem płynu do zapalniczek: Badania te demonstrują wykorzystanie zaawansowanych technik analitycznych dla substancji lotnych, które mogą być analogiczne do metodologii stosowanych w badaniu aspektów środowiskowych i bezpieczeństwa 1,1,2-trichlorotrifluoroetanu w warunkach przemysłowych (Bouche et al., 2002).
Cechy i korzyści
- Patented screw-type valves within each SPE port for precise flowcontrol
- Glass basin will not dissolve, fog, or discolor when exposed tosolvents
- Legs on cover allow user to easily rest cover on work surface whenremoved from the manifold
- Screw-type solvent-resistant vacuum bleed gauge and valve offerbetter sealing and vacuum control. Valve takes 1/4″ vacuumtubing.
- PP collection vessel rack accommodates autosampler vials; smallscintillation vials (22.75 mm O.D. recommended); 10 and 16 mm test tubes; and 1, 2, 5, and 10 mL volumetric flasks. An optional plate for 20 mL scintillationvials is available for 12-port models.
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
To optimize hydrolysis using β-glucuronidase, factors such as incubation time, temperature, hydrolysis pH, enzyme source, and enzyme concentration must be evaluated for each glucuronide metabolite to be analyzed.
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
57250-U | 4061835552702 |
57047 | 4061835552610 |
57036 | 4061833507117 |