Kluczowe dokumenty
57036
Supelco
Visiprep SPE Manifold Replacement Solvent Guide Needles
for use with standard, 12- and 24-port models (optional use with 57030-U & 57250-U), stainless steel, pk of 12
Synonim(y):
V.M.SS SOL.GUIDE NEEDLES 12/PK
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
Materiały
stainless steel
agency
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
zgodność regionalna
suitable for FDA C-010.02
opakowanie
pk of 12
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
Zastosowanie
PFAS testing
food and beverages
kompatybilność
for use with standard, 12- and 24-port models (optional use with 57030-U & 57250-U)
Opis ogólny
Wymienne igły prowadzące do rozpuszczalników 962 SPE Manifold Replacement Solvent Guide to akcesoria przeznaczone do użytku z 12- lub 24-portowymi rozdzielaczami Visiprep do ekstrakcji do fazy stałej.
Informacje prawne
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)