Key Documents
57124
Visidry Drying Attachment
for use with Visiprep 24-port model
About This Item
Polecane produkty
agency
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
zgodność regionalna
suitable for FDA C-010.02
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for use with Visiprep 24-port model
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Note: The Visidry drying attachment cannot be used to dry 12mL, 20mL, or 60mL SPE tubes.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.