57035-U
SPE Manifold Gauge/Bleed Valve
for use with Visiprep 12-port and 24-port models
Synonim(y):
V.M.VACUUM GAUGE AND VALVE
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
Polecane produkty
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for use with Visiprep 12-port and 24-port models
Powiązane kategorie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)