575650-U
PlatePrep 96-well Vacuum Manifold
Starter kit
Synonim(y):
Zestaw startowy próżniowych płytek SPE z 96 dołkami
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene tube
Poziom jakości
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
Zastosowanie
food and beverages
Opis ogólny
Use this compact vacuum manifold in conjunction with a Discovery SPE 96-well plate to process up to 96 samples concurrently. The single valve control, parallel processing capabilities, and uniform flow dynamics allow for easier method development, reduce clutter, and improve reproducibility. Unused wells can be covered and used at a later date.
A PlatePrep 96-Well Starter Kit (Cat. No. 575650-U) is available to anaysts new to 96-well SPE technology. Included with the Starter Kit is PlatePrep Vacuum Manifold and sample units of key accessory items necessary for 96-well SPE.
Komponenty
- 1 PlatePrep vacuum manifold
- 1 96 square well collection plate, 2 mL, polypropylene
- 2 disposable reservoir/waste trays, PVC
- 1 96 sq. well pierceable cap mat
- 5 reagent reservoirs
- 1 cluster tube rack
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Walidacja oczyszczania próbki moczu za pomocą HLB SPE do analizy opioidów za pomocą LC-MS/MS przy użyciu 96-dołkowej płytki Supel™ Swift HLB.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
575650-U | 4061832628349 |