Merck
66875-U
Supelco
Empore 96-well solid phase extraction (SPE) Plate
matrix active group C18, well volume 1.2 mL, pk of 1
Synonim(y):
Empore™ C18 96-Well Plate, 1.2mL, Standard
About This Item
Kod UNSPSC:
13111000
NACRES:
NB.21
Nazwa produktu
Empore SPE 96-well Plate, matrix active group C18, well volume 1.2 mL, pk of 1
Materiały
polypropylene filter (graded density)
Poziom jakości
typ
(C18)
Właściwości
endcapped
skład
bed wt., 10-15 mg/well
opakowanie
pk of 1
producent / nazwa handlowa
CDS Analytical 70-2007-3982-2
zakres etykietowania
18% C loading
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
objętość złoża
18 μL
średnia śr. membrany
5.5 mm
grubość membrany
0.75 mm
pojemność dołka
1.2 mL
1.2 mL
grupa aktywna macierzy
C18
wielkość cząstki
50 μm
wielkość porów
60 Å pore size
Opis ogólny
Empore membrane SPE technology comprises of SPE particles tightly enmeshed within a network of inert PTFE fibrils (90% SPE particles : 10% PTFE, by weight). The SPE-membrane fabrication process results in a highly dense and uniform extraction medium that offers distinct advantages over traditional sorbent/packed-bed SPE products. Empore SPE technology provides a denser, more uniform extraction bed than traditional packed bed products allowing for smaller bed weights, shorter analyte to pore diffusion paths, and more efficient extractions.
The Empore 96-well line is ideal for high throughput SPE allowing users to process up to 96 samples in parallel. The unique Empore technology comprises of a series of polypropylene (PP) pre-filters that are layed on top of the SPE disk. The PP pre-filter acts as depth filter that provides faster flow-rates and reduces the risk of clogging.
Save Time & Money:
  • Reduced SPE Bed Mass = Reduced SPE Solvent & Elution Volumes
  • Minimize SPE eluate evaporation time
  • Potentially allows for direct injection of the SPE eluate
  • Dense & Uniform Extraction Medium = No SPE Channeling and Voiding
  • Efficient mass-transfer kinetics allow for faster flow rates
  • Eliminate SPE fines improving column and instrument life
Cechy i korzyści
  • Reduced elution volume (≤ 100 μL) allows for direct inject procedured or reduced eluate evaporation times
  • Allows for faster flow-rates without risk of recovery and reproducibility loss
  • Proprietary pre-filter reduces risk of clogging
  • Luer tip collar eliminates potential cross-contamination
Przydatność
Note: Empore 96-well SPE products are NOT compatible with Supelco PlatePrep vacuum manifolds (Cat. No. 57192-U and 575650-U). Empore 96-well vacuum manifold (Cat. No. 66879-U) is recommended for use with Empore 96-well products.
Inne uwagi
Zalecany do wysokowydajnej ekstrakcji umiarkowanie polarnych i niepolarnych analitów z próbek wodnych (np. osocza biologicznego).
Informacje prawne
Empore is a trademark of CDS Analytical
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
CDS Analytical LLC niedawno nabyła prawa do produktów Empore od 3M Purification Inc. W fazie przejściowej użytkownik może otrzymać produkty zapakowane pod marką jednego z tych producentów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
66875-U4061832734798