Kluczowe dokumenty
575659-U
HybridSPE®-PLus 96-Well solid phase extraction (SPE) Plate
Volume 2 mL, bed wt., 50 mg, pk of 1 ea
Synonim(y):
HybridSPE®-PLus
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
HybridSPE®-PLus 96-Well Plate, volume 2 mL, pk of 1 ea
opis
96-well Plate
Poziom jakości
linia produktu
HybridSPE®
skład
bed wt., 50 mg
opakowanie
pk of 1 ea
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
2 mL
grupa aktywna macierzy
zirconia-based phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Our HybridSPE-PLus products offer the same time-proven chemistry of our traditional HybridSPE-Phospholipid products coupled with manufacturing enhancements that stem from years of production experience. These manufacturing enhancements have allowed us to increase flow consistency and reduce sample hold up volumes, further improving analyte recoveries and assay reproducibility. We invite customers to take advantage of the newest technology; HybridSPE-PLus.
Cechy i korzyści
- Simple 2-3 step standard methodology analogous to traditional protein precipitation provides simultaneous removal of both proteins and phospholipids
- Unique Lewis acid/base retention mechanism effectively removes phospholipids from both hydrophilic and hydrophobic analytes of interest (unlike competitive chemistries) eliminating phospholipid-induced ion suppression
- Highly reproducible, consistent product performance
- Provides cleaner samples for longer column life and less instrument downtime
- Available in 96-well and 1 mL cartridge dimensions
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This article highlights the impact that sample matrix effects can have on LC/MS response and discusses two novel approaches to reduce it.
W tym artykule podkreślono wpływ efektów matrycy próbki na odpowiedź LC/MS i omówiono dwa nowe podejścia do ich zmniejszenia.
Using HybridSPE-Phospholipid, Ascentis Express, and Other LC-MS Workflow Components
Protokoły
Immunoassay-based methods for digitoxin or digoxin exist, but are time consuming, labor intensive, and not selective due to similarities in their chemical structures.
LC/MS/MS Analysis of Interacting Cardiac Drugs Digoxin, Quinidine, Amiodarone and Verapamil on Titan™ C18
Powiązane treści
Small molecules are ions and compounds of molecular weight typically less than 900 daltons. These compounds can be effectively separated and analyzed by HPLC, UHPLC and LC-MS using mainly silica particles or monolithic stationary phases with a broad range of column chemistries (modifications).
Małe cząsteczki to jony i związki o masie cząsteczkowej zazwyczaj mniejszej niż 900 daltonów. Związki te mogą być skutecznie rozdzielane i analizowane za pomocą HPLC, UHPLC i LC-MS przy użyciu głównie cząstek krzemionki lub monolitycznych faz stacjonarnych z szerokim zakresem chemii kolumn (modyfikacje).
Małe cząsteczki to jony i związki o masie cząsteczkowej zazwyczaj mniejszej niż 900 daltonów. Związki te mogą być skutecznie rozdzielane i analizowane za pomocą HPLC, UHPLC i LC-MS przy użyciu głównie cząstek krzemionki lub monolitycznych faz stacjonarnych z szerokim zakresem chemii kolumn (modyfikacje).
Ekstrakcja do fazy stałej oczyszcza próbki do analizy chromatograficznej, poprawiając jakość danych i chroniąc kolumny analityczne.
Chromatograms
application for HPLC, application for SPENasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.