Kluczowe dokumenty
55261-U
Supelco
HybridSPE®-Phospholipid solid phase extraction (SPE) Cartridge
Cartridge, bed wt. 30 mg, volume 1 mL, pk of 100
Synonim(y):
HybridSPE (usuwanie fosfolipidów i białek) Probówka z wkładem SPE, 1 ml
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Nazwa produktu
HybridSPE®-Phospholipid, Cartridge, bed wt. 30 mg, volume 1 mL, pk of 100
Materiały
PE frit (20 μm)
polypropylene hardware
linia produktu
HybridSPE®
skład
bed wt., 30 mg
opakowanie
pk of 100
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
1 mL
grupa aktywna macierzy
zirconia-based phase
Opis ogólny
HybridSPE-Phospholipid technology is a simple and generic sample prep platform designed for the gross level removal of endogenous protein and phospholipid interferences from biological plasma and serum prior to LC-MS or LC-MS/MS analysis. Biological plasma or serum is first subjected to protein precipitation via the addition and mixing of acidified acetonitrile. Precipitated proteins are then removed by centrifugation and the resulting supernatant is loaded on the HybridSPE-Phospholipid 96-well plate or cartridge which acts as a chemical filter that specifically targets the removal of endogenous sample phospholipids. The phospholipid retention mechanism is based on a highly selective Lewis acid-base interaction between the proprietary zirconia ions functionally bonded to the HybridSPE-Phospholipid stationary phase and the phosphate moiety consistent with all phospholipids. The resulting eluent is ready for immediate LC-MS or LC-MS-MS analysis.
The "In-well" and "In-cartridge" precipitation methods are available for the HybridSPE-Phospholipid 96-well version and HybridSPE-Phospholipid Ultra cartridge in which biological plasma/serum is first added to either the well or cartridge, followed by acidified acetonitrile (precipitation agent). After a brief mixing/vortexing step, vacuum is applied. Because the 96-well and Ultra cartridge versions contain a series of low porosity hydrophobic filters/frits, the packed-bed filter/frit assembly acts as a depth filter facilitating the concurrent removal of both phospholipids and precipitated proteins during the extraction process. Standard HybridSPE-Phospholipid cartridges require an "off-line" precipitation method.
Zastosowanie
  • Mniej znaczy więcej: ocena metodologiczna technik ekstrakcji do analizy substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS) w tkankach ssaków...: W badaniu tym oceniono różne metody ekstrakcji, w tym 4625-fosfolipid, do analizy PFAS w tkankach, podkreślając skuteczność i powtarzalność (Mertens et al., 2023).
  • Szybka analiza 65 farmaceutyków i 7 produktów higieny osobistej w próbkach osocza i tkanek całego ciała ryb przy użyciu ekstrakcji kwasowej, oczyszczania krzemionką pokrytą tlenkiem cyrkonu i chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas: W artykule opisano szybką metodę analityczną obejmującą 4625-fosfolipid do przygotowania próbek, demonstrując jej zastosowanie w toksykologii środowiskowej (Tanoue et al., 2020).
Cechy i korzyści
  • For use in conjunction with off-line protein precipitation.
  • Merges the simplicity of protein precipitation and the selectivity of SPE via the targeted removal of phospholipids
  • Reduce ion-suppression through the complete removal of phospholipids and precipitated proteins
  • 2-3 step generic procedure
  • Minimal to no method development
  • Available in 96-well and 1 mL cartridge dimensions
Informacje prawne
HybridSPE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Takahiko Mitsui et al.
International urology and nephrology, 52(2), 233-238 (2019-10-07)
The present study was conducted to identify metabolites using a metabolomics approach and investigate the relationship between these metabolites and urgency as a major symptom of overactive bladder (OAB). In 47 male participants without any apparent neurological disease, OAB was
Sara Anjos et al.
Journal of proteome research, 18(8), 3174-3183 (2019-07-11)
Obesity is a public health problem and a risk factor for pathologies such type 2 diabetes mellitus, cardiovascular diseases, and nonalcoholic fatty liver disease. Given these clinical implications, there is a growing interest to understand the pathophysiological mechanism of obesity.
Junji Ohnishi et al.
Human genomics, 11(1), 21-21 (2017-09-04)
Growing evidence suggests that spiritual/religious involvement may have beneficial effects on both psychological and physical functions. However, the biological basis for this relationship remains unclear. This study explored the role of spiritual/religious involvement across a wide range of biological markers
Kazuya Okushin et al.
PloS one, 15(8), e0234750-e0234750 (2020-08-14)
The incidence of nonalcoholic steatohepatitis (NASH) is increasing worldwide, including in Asian countries. We reported that the hepatic expression of bile salt export pump (BSEP) was downregulated in patients with NASH, suggesting that BSEP is involved in the pathogenesis of
Julie M Proudfoot et al.
Free radical research, 50(12), 1374-1385 (2016-10-19)
Low HDL cholesterol (HDL-C) is a risk factor for coronary artery disease (CAD). However, interventions that raise HDL-C have failed to reduce cardiovascular events. We previously reported that HDL is the main carrier of plasma F2-isoprostanes (F2-IsoPs) that are markers
Produkty
This Sigma-Aldrich article continues to detail new methodology for the analysis of Vitamin D metabolites using HybridSPE-Phospholipid technology.
We are presenting an article focusing on ion-suppression and phospholipid contamination and some of their major causes and difficulties.
Ten artykuł Sigma-Aldrich omawia działanie technologii HybridSPE-Phospholipid i sposób usuwania fosfolipidów.
This Sigma-Aldrich article discusses how the HybridSPE-Phospholipid Technology works and how the phospholipids are removed.
Protokoły
A simple method to enrich phospholipids from plasma samples, involving a HybridSPE-PPT 96-well plate that both retains phospholipids and removes precipitated proteins.
Powiązane treści
Small molecules are ions and compounds of molecular weight typically less than 900 daltons. These compounds can be effectively separated and analyzed by HPLC, UHPLC and LC-MS using mainly silica particles or monolithic stationary phases with a broad range of column chemistries (modifications).
Małe cząsteczki to jony i związki o masie cząsteczkowej zazwyczaj mniejszej niż 900 daltonów. Związki te mogą być skutecznie rozdzielane i analizowane za pomocą HPLC, UHPLC i LC-MS przy użyciu głównie cząstek krzemionki lub monolitycznych faz stacjonarnych z szerokim zakresem chemii kolumn (modyfikacje).
Małe cząsteczki to jony i związki o masie cząsteczkowej zazwyczaj mniejszej niż 900 daltonów. Związki te mogą być skutecznie rozdzielane i analizowane za pomocą HPLC, UHPLC i LC-MS przy użyciu głównie cząstek krzemionki lub monolitycznych faz stacjonarnych z szerokim zakresem chemii kolumn (modyfikacje).
Chromatograms
application for HPLC