Key Documents
1.15093
Supelco
Extrelut® NT Packing Material Refill pack
for column fillings EXtrelut® NT 20
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41115711
Numer indeksu EC:
272-489-0
NACRES:
NC.07
product name
EXtrelut® NT Refill pack, for column fillings EXtrelut® NT 20
Poziom jakości
metody
supported liquid extraction (SLE): suitable
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>450 °C
rozpuszczalność
0.0037 g/L
gęstość
2.36 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
300 kg/m3
temp. przechowywania
15-25°C
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
Klucz InChI
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Extrelut® NT simplifies liquid-liquid extraction in its most effective form by using a chemically inert, wide-pore and highly pure diatomaceous earth based solid phase. Depending on the sample volume three types of columns are available: Extrelut NT1 can take up a maximum of one ml, Extrelut NT3 three ml and Extrelut NT20 up to twenty ml of sample.
Komentarz do analizy
purity test (absorbance 280 nm): ≤ 0.040
purity test (absorbance 250 nm): ≤ 0.080
purity test (absorbance 230 nm): ≤ 0.130
Informacje prawne
Extrelut is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Simplify your liquid-liquid extractions with our emulsion-free supported-liquid extraction (SLE) single step solution.