66878-U
Empore™ 96-Well Filter Plate
Empty, well volume 1.2 mL, pk of 1
Synonim(y):
Empore™ SPE 96-well Plate
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene filter (graded density)
polypropylene filter (graded density)
opakowanie
pk of 1
producent / nazwa handlowa
CDS Analytical DI-1000-1042-7
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
objętość złoża
18 μL
śr. filtra
5.5 mm
średnia śr. membrany
5.5 mm
grubość membrany
0.75 mm
pojemność dołka
1.2 mL
1.2 mL
wielkość porów
≥10 μm retention, 98% retention
Opis ogólny
Idealny do usuwania zdenaturowanych cząstek białka z osocza biologicznego po wytrąceniu białka.
Kompatybilne z 96-dołkowym rozdzielaczem próżniowym Empore (nr kat. 66879-U).
The Empore 96-well line is ideal for high throughput SPE allowing users to process up to 96 samples in parallel. The unique Empore technology comprises of a series of polypropylene (PP) pre-filters that are layed on top of the SPE disk. The PP pre-filter acts as depth filter that provides faster flow-rates and reduces the risk of clogging.
Save Time & Money:
- Reduced SPE Bed Mass = Reduced SPE Solvent & Elution Volumes
- Minimize SPE eluate evaporation time
- Potentially allows for direct injection of the SPE eluate
- Dense & Uniform Extraction Medium = No SPE Channeling and Voiding
- Efficient mass-transfer kinetics allow for faster flow rates
- Eliminate SPE fines improving column and instrument life
Cechy i korzyści
- Reduced elution volume (≤ 100 μL) allows for direct inject procedured or reduced eluate evaporation times
- Allows for faster flow-rates without risk of recovery and reproducibility loss
- Proprietary pre-filter reduces risk of clogging
- Luer tip collar eliminates potential cross-contamination
Przydatność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)