575652-U
SPE 96-Deep Square Well Collection Plate
well volume 1 mL, polypropylene, pk of 50
Synonim(y):
PK50 1ML PP 96 SQUARE WELL COLLECTION PLATES
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
opakowanie
pk of 50
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność dołka
1 mL
Zastosowanie
food and beverages
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Ten artykuł Sigma-Aldrich omawia działanie technologii HybridSPE-Phospholipid i sposób usuwania fosfolipidów.
This Sigma-Aldrich article discusses how the HybridSPE-Phospholipid Technology works and how the phospholipids are removed.