BR701350
BRAND® 96-well deep well plate, stackable
volume 1.2 mL, polypropylene
Synonim(y):
Deep-well Plates, Sample Storage
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
round bottom wells
opis
alphanumeric identification system
sterylność
non-sterile
Właściwości
skirt
opakowanie
pack of 42 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 701350
rozmiar
96 well
pojemność
1.2 mL
pojemność robocza
1.1 mL
typ wiązania
non-treated surface
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- BRAND® 96-well deep well plates are made of high purity polypropylene (PP) which offers excellent chemical resistance.
- The ′U′ bottom ensures optimal sample mixture and collection.
- Designed for a range of applications including High-Throughput Screening (HTS), serial dilutions, reagent transfer, and sample storage down to -80 °C.
- Stackable for easy storage.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)