CLS3958
Corning® 96 well Polypropylene Deep Well Plate
round bottom clear, polypropylene, bag of 5 ×, sterile, lid: no
Synonim(y):
płytka do hodowli komórek, płytki wielodołkowe
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
polypropylene plate
round bottom clear
translucent bottom
sterylność
sterile
Właściwości
lid: no
skirt
producent / nazwa handlowa
Corning 3958
opakowanie
bag of 5 ×
rozmiar
96 wells
pojemność dołka
1 mL
dołki
96 wells , storage block
przydatność
suitable for (cell cuture)
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
All plates and blocks are made from polypropylene for solvent resistance and are ideal for compound library, combinatorial chemistry and genomics applications. The 96 well polypropylene plates are built to the industry standard footprint. The plates are available in round, flat, and V-bottom formats to meet a wide variety of assay and storage needs.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)