Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
CLS3956
Corning® 96 well Polypropylene Deep Well Plate
V-bottom clear, polypropylene, bag of 10 ×, sterile, lid: no
Synonim(y):
płytka do hodowli komórek, płytki wielodołkowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiały
V-bottom clear
polypropylene
polypropylene plate
translucent bottom
sterylność
sterile
Właściwości
lid: no
skirt
producent / nazwa handlowa
Corning 3956
opakowanie
bag of 10 ×
rozmiar
96 wells
pojemność dołka
0.5 mL
dołki
96 wells , storage block
pojemność
0.5 mL
przydatność
suitable for (cell cuture)
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Corning offers a complete polypropylene storage system consisting of plates, blocks, and mats.
All plates and blocks are made from polypropylene for solvent resistance and are ideal for compound library, combinatorial chemistry and genomics applications. The 96 well polypropylene plates are built to the industry standard footprint. The plates are available in round, flat, and V-bottom formats to meet a wide variety of assay and storage needs.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)