CLS3957
Corning® 96 well Polypropylene Deep Well Plate
V-bottom clear, polypropylene, bag of 10 ×, non-sterile, lid: no
Synonim(y):
płytka do hodowli komórek, płytki wielodołkowe
About This Item
Polecane produkty
Materiały
V-bottom clear
polypropylene
polypropylene plate
translucent bottom
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
skirt
producent / nazwa handlowa
Corning 3957
opakowanie
bag of 10 ×
rozmiar
96 wells
pojemność dołka
0.5 mL
dołki
96 wells , storage block
przydatność
suitable for (cell cuture)
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
All plates and blocks are made from polypropylene for solvent resistance and are ideal for compound library, combinatorial chemistry and genomics applications. The 96 well polypropylene plates are built to the industry standard footprint. The plates are available in round, flat, and V-bottom formats to meet a wide variety of assay and storage needs.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)