BR701346
BRAND® 96-well deep well plate, stackable
volume 0.5 mL, polypropylene
Synonim(y):
Deep-well Plates, Sample Storage
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
round bottom wells
opis
alphanumeric identification system
sterylność
non-sterile
Właściwości
skirt
opakowanie
pack of 48 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 701346
rozmiar
96 well
pojemność
0.5 mL
pojemność robocza
500 μm
typ wiązania
non-treated surface
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- 1191 96-dołkowe płytki głębokodołkowe są wykonane z wysokiej jakości chemicznie odpornego polipropylenu.
- Idealne do stosowania w różnych zautomatyzowanych procesach, w tym w badaniach przesiewowych o wysokiej wydajności (HTS), hodowlach komórek i tkanek, seryjnych rozcieńczeniach, przenoszeniu odczynników i przechowywaniu próbek w temperaturze do -80 °C.
- Podniesione krawędzie dołka ułatwiają bezpieczne uszczelnienie i zapobiegają zanieczyszczeniu próbki.
- Możliwość sztaplowania - wygodna opcja oszczędzająca miejsce.
- Dolna podstawa ′U′ zapewnia optymalne mieszanie i pobieranie próbek.
- Kodowanie alfanumeryczne dla łatwej identyfikacji.
- Wolne od DNA, DNAzy i RNAzy dla integralności próbki.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)