AXYP2MLSQC
Deep well plate
96 square wells, working volume 2.0 mL, 25 ea of
Synonim(y):
Corning cell culture plate
About This Item
Polecane produkty
Materiały
square bottom clear polypropylene wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
skirt
opakowanie
case of 25 ea
pack of 5 ea
25 ea of
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc P-2ML-SQ-C
Corning
maksymalna pojemność
2.2 mL
rozmiar
96 wells
pojemność robocza
2.0 mL
typ wiązania
non-treated surface
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Axygen® deep well and assay microplates are made of chemically resistant and temperature resistant high-quality polypropylene.
- Ideal for sample collection, invitro growth chamber, and long-term storage.
- The square-well design of microplate ensures complete sample recovery.
- The plates can be sealed using a heat-sealing film for sample protection.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)