AXYPDW10ML24CS
Deep well plate
with rectangular well, clear, size 24 wells, size 10 mL, pkg of 5x5plates/cs, sterile
Synonim(y):
Końcówki do pipet Velocity
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear bottom
rectangular bottom wells
sterylność
sterile
Właściwości
lid: no
skirt
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc P-DW-10ML-24-C-S
Corning
opakowanie
pkg of 5x5plates/cs
rozmiar
10 mL
24 wells
kolor
clear
przydatność
suitable for PCR
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)