BR701362
BRAND® mat cover for deep well plate
volume 2.2 mL
Synonim(y):
Accessories, Cover mats, Deep-well Plates, Sample Storage
About This Item
Kod UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.15
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
BRAND 701362
pojemność
2.2 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Pokrywa maty 1191 to mata uszczelniająca z octanu etylenu i winylu do 96 głębokich płytek ze studzienkami w kształcie kwadratu. Maty uszczelniające są idealne do krótkotrwałego przechowywania i niezawodnie chronią próbki przed zanieczyszczeniem i parowaniem.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)