Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WHA77015500
Whatman® UNIPLATE microplates
48 well, flat bottom, well volume 5 mL, natural polypropylene
Synonim(y):
mikropłytka, płytka wielokomorowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.24
Materiały
flat wells
natural polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 7701-5500
Whatman Article No. 28420874 (US reference)
metody
PCR: suitable
rozmiar
48 well
maksymalna pojemność dołka
5 mL
pojemność dołka
5 mL
pojemność robocza
5 mL
Opis ogólny
Whatman oferuje szeroką gamę mikropłytek UNIPLATE, w tym różne profile dołków, objętości dołków i gęstości dołków, z różnych materiałów polimerowych. Większość mikropłytek UNIPLATE pasuje do większości czytników mikropłytek i zautomatyzowanych urządzeń do obsługi płytek.
Zastosowanie
  • Przechowywanie próbek
  • Rozwój testów
  • Wysokowydajne badania przesiewowe
  • Minipreparacja plazmidów
  • Testy ELISA
  • Luminescencja/chemiluminescencja
  • Hodowla komórkowa
  • Gromadzenie filtratu
Cechy i korzyści
  • Największy wybór z jednego źródła: Wybór objętości dołków od 8NA µl do 1NA ml, gęstości dołków od 24 do 384 dołków z okrągłym lub ′V′ dnem dla maksymalnego odzysku.
  • Kompatybilność chemiczna: Dostępne w odpornych chemicznie polimerach zdolnych do wytrzymywania niskich temperatur podczas długotrwałego przechowywania. Nieprzezroczyste płytki zapobiegają optycznej rozmowie krzyżowej w testach emitujących światło.
  • Zgodność ze standardem mikropłytek ANSI/SBS.
  • Gwarantowana kompatybilność z manipulatorami i nośnikami wirówkowymi.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)