BR781415
BRAND® 48-well PCR plates
no skirt, thin-walled, flexible, clear
Synonim(y):
PCR, PCR Plates, Plates
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear
colorless wells
polypropylene
opis
D-Nase/R-Nase, DNA-free, suitable for qPCR
sterylność
non-sterile
Właściwości
skirt: no
no skirt
thin-walled, flexible
opakowanie
pack of 20 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 781415
metody
PCR: suitable
rozmiar
48 well
pojemność
0.2 mL
pojemność robocza
200 μm
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)