BR781416
BRAND® 48-well PCR plates
no skirt, white
Synonim(y):
PCR, PCR Plates, Plates
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
white
white wells
opis
D-Nase/R-Nase, DNA-free, suitable for qPCR
Właściwości
skirt: no
no skirt
opakowanie
pack of 20 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 781416
metody
PCR: suitable
rozmiar
48 well
pojemność robocza
200 μm
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)