Kluczowe dokumenty
AXYPCR96M2HSC
PCR amplification plate microplate
half skirt with a single notch, size 96 wells, clear, pkg of 5x10plates/cs
Synonim(y):
96-dołkowa mikropłytka, 96-dołkowa płytka PCR, 96-dołkowa płytka mikrotitracyjna, Płytka 96-dołkowa, Płytka wielodołkowa 96
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiały
conical bottom wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
skirt
Half skirt
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc PCR-96M2-HS-C
Corning
opakowanie
pkg of 5x10plates/cs
rozmiar
96 wells
pojemność dołka
200 μL
kolor
clear
przydatność
suitable for PCR
Opis ogólny
  • Axygen® 96 well half skirt PCR microplate is ideal for use with standard thermal cycling, plus ABI PCR 2700, 2720, 9700, 9800, 7300, 7500, 7900 and ABI sequencing units systems.
  • Uniform ultra-thin wall thickness facilitates optimal thermal transfer.
  • Free of DNase-/RNase and nonpyrogenic.
  • Sealing options : Strip caps, Axymat, or sealing film.
  • Single notch corner.
Informacje prawne
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)