Key Documents
AXYPCR96C
Corning® Axygen® PCR Microplate
size 96 wells, conical bottom clear polypropylene wells, pkg of 5x10plates/cs
Synonim(y):
96 multiwell plate
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiały
conical bottom clear polypropylene wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
skirt: no
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc PCR-96-C
Corning
opakowanie
pkg of 5x10plates/cs
maksymalna pojemność
200 μL
rozmiar
96 wells
pojemność robocza
200 μL
przydatność
suitable for (Statagene MX4000)
typ wiązania
non-treated surface
Informacje prawne
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.