AXYPCR96FSC
PCR microplate, full skirt
size 96 wells, conical bottom clear polypropylene wells, pkg of 5x10plates/cs
Synonim(y):
96-dołkowa mikropłytka, 96-dołkowa płytka PCR, 96-dołkowa płytka mikrotitracyjna, Płytka 96-dołkowa, Płytka wielodołkowa 96
About This Item
Polecane produkty
Materiały
conical bottom clear polypropylene wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
skirt (Full Skirt)
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc PCR-96-FS-C
Corning
opakowanie
pkg of 5x10plates/cs
maksymalna pojemność
200 μL
rozmiar
96 wells
pojemność robocza
200 μL
przydatność
suitable for (thermal cycling)
typ wiązania
non-treated surface
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Axygen® 96-well flat top PCR microplate is ideal for standard thermal cycling.
- Uniform ultra-thin wall thickness facilitates optimal thermal transfer.
- Free of DNase-/RNase and nonpyrogenic.
- Automation and robotic friendly full skirt plate design can be sealed with 8/12 strip caps, Axymat or sealing film.
- Fits 0.1 mL thermal cycler blocks.
- Single notch corner.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
AXYPCR96FSC | |
AXYPCR96FSCPBC |