Kluczowe dokumenty
CLS4401
Corning® 96 well PP 1.2 mL cluster tubes
96 well polypropylene cluster tubes, individual tube format, non-treated, non-sterile, without rack, clear, 960/cs
Synonim(y):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well plates, Corning tubes, cap tubes, polypropylene tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.13
Materiały
polypropylene
round bottom wells clear
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
Plate format: 96 well cluster tubes
opakowanie
case of 960 bulk packed
pack of 960
producent / nazwa handlowa
Corning 4401
śr. zewn. probówki
0.343 in.
pojemność probówki
1.2 mL
pojemność robocza probówki
≤1mL
kolor
clear plate
clear
Opis ogólny
  • Cluster tubes are composed of 1.2mL 96 individual polypropylene tubes are designed to fit in a standard 96 well microplate format
  • Does not include rack
  • Polyethylene tube caps are available in 8-cap strips (CLS4418)
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2