Key Documents
BR781520
Sigma-Aldrich
Brand®1.2 ML Tubes
individual tubes, polypropylene
Synonim(y):
Sample Storage, Tube racks, Tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.22
Materiały
polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
individual tubes
opakowanie
pack of 960 (bulk)
producent / nazwa handlowa
BRAND 781520
pojemność
1.2 mL
Opis ogólny
BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase and Pyrogens
Informacje prawne
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)