BR781412
BRAND® 24-well PCR plate
no skirt, white
Synonim(y):
PCR, PCR Plates, Plates
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
white
white wells
opis
D-Nase/R-Nase, DNA-free, suitable for qPCR
Właściwości
skirt: no
no skirt
opakowanie
pack of 40 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 781412
metody
PCR: suitable
rozmiar
24 well
rozmiar dołka
0.2 mL
pojemność robocza
200 μm
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Pasuje do wszystkich popularnych termocyklerów
- Podniesione krawędzie studzienek chronią przed zanieczyszczeniem krzyżowym
- Szybki transfer ciepła przez cienkie ścianki naczynia
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR781412-40EA | 4061831860238 |